Learn More
Óxido de vanadio(IV) bis(2,4-pentanodionato), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080314
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11374919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 081119.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Como catalizador, como producto intermedio de síntesis, como secador de pintura y como pigmento
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3153-26-2
Fórmula molecular C10H14O5V
Peso molecular (g/mol) 265.16
Número MDL MFCD00000032
Clave InChI JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Sinónimo vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
Nombre IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olato; vanadio(2+); hidrato
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 140°C (13mmHg)
Nombre del producto químico o material Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Punto de fusión 256°C to 259°C
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN3285
Información de solubilidad Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.16
Densidad 1.4 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)