Learn More
Cloruro de vanadio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742301 25 g Glass bottle 25 GR
10165840 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10742301
Marca: Thermo Scientific Acros 299690250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7632-51-1 | Cl4V | 192.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7632-51-1
Fórmula molecular Cl4V
Peso molecular (g/mol) 192.75
Número MDL MFCD00061343
Clave InChI JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
PubChem CID 24273
Nombre IUPAC tetraclorovanadio
SMILES Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 153.0°C
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV) chloride
Punto de fusión -20.5°C
Nombre de nota 99+%
Color Marrón-Rojo
Forma física Liquid
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (VCl4)
Fórmula lineal VCl4
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.75
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Glass bottle
Gravedad específica 1.82
Densidad 1.8200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.