Learn More
Partículas de vanadio, 1-3 mm, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanadium |
| Color | Gris |
| Aspecto | Light Gray granules |
| Densidad | 6.11g/cm3 |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7% (Metals basis) |
| Formulario | Granular |