Learn More
Lámina de vanadio, 1,0 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346118 25 x 25 mm 25 mm
11315829 50 x 50 mm cada uno
11356118 50 x 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011097.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈3.8g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%