Learn More
Lámina de vanadio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11311319 50 x 100 mm cada uno
11321319 100 x 200 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11311319
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013783.FY
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 3,87 g/50 x 100 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray foil
Densidad 6.11g/cm3
Cantidad 50 x 100 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,127 mm de grosor