Learn More
Sedimento de vanadio fundido , 15,9 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432157
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15432157 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15432157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045117.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium arc-cast pellet
Nombre de nota 15.9mm (0.63 in.) dia.
CAS 7440-62-2
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈10g/piece
Formulario ≈ 10 g/pieza, nominalmente 15,9 mm X 7,6 mm
Fórmula molecular V
Número MDL MFCD00011453
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nombre IUPAC vanadio
Peso molecular (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170