Learn More
IKA™ Juego de husillos VAN-1
Código de producto. 16218591 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
16218591 300 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16218591
Marca: IKA™ 0025000407
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El juego de husillos de palas permite la medición de la viscosidad de las suspensiones.
  • Se incluyen cuatro husillos de palas
  • Geometría de husillo: Pala
  • Conexión: Rosca M2.5 izquierda
  • Conector de toma rápido: Sí
  • Conector de gancho: Sí
  • Dimensiones (An × Al × F): 160 x 82 x 270 mm
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 24,6 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 5100000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 262 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 54300000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 524 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 108600000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 2100 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 434000000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,02
Intervalo de temperatura (métrico) 300 °C
Volumen (métrico) 500 ml