missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VAMP5, Mouse anti-Human, Clone: 3D4, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00010791-M05.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MAGIELERCQQQANEVTEIMRNNFGKVLERGVKLAELQQRSDQLLDMSSTFNKTTQNLAQKKCWENIRYREspecificaciones
| VAMP5 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| vesicle-associated membrane protein 5 (myobrevin) | |
| - | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 3D4 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_006634 | |
| VAMP5 | |
| VAMP5 (NP_006625, 1 a.a. ∼ 70 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 10791 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido