missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAMP3/Cellubrevin Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1D10D10, Proteintech

Código de producto. 16808415 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16808415 20 μL 20 microlitros
16898405 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16808415 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 664881IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Synaptobrevins/VAMPs, syntaxins, and the 25-kDa synaptosomal-associated protein are the main components of a protein complex involved in the docking and/or fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane. This gene is a member of the vesicle-associated membrane protein (VAMP)/synaptobrevin family. Because of its high homology to other known VAMPs, its broad tissue distribution, and its subcellular localization, the protein encoded by this gene was shown to be the human equivalent of the rodent cellubrevin. In platelets the protein resides on a compartment that is not mobilized to the plasma membrane on calcium or thrombin stimulation.

Especificaciones

Antígeno VAMP3/Cellubrevin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D10D10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica VAMP3
N.º de referencia del gen P63024, P63025, Q15836
Alias de gen CEB, Cellubrevin, SYB3, Synaptobrevin 3, VAMP 3, VAMP3
Símbolos de los genes VAMP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno VAMP3/Cellubrevin Fusion Protein Ag1156
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100628225, 22319, 29528, 9341
Especies diana Human, Rat, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.