missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAMP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861174 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16861174 20 μL 20 microlitros
16851174 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16861174

Marca: Proteintech 131151AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Synaptophysin is a 38kDa glycoprotein present in the membrane of neuronal presynaptic vesicles in brain, spinal cord, retina, vesicles of adrenal medulla, neuromuscular junctions, and endocrine cells. It is also expressed by neuroendocrine cells throughout the body, both normal and neoplastic. Synaptophysin is a useful marker for the identification of normal neuroendocrine cells and neuroendocrine neoplasms. This antibody reacts with neuroendocrine cells of human adrenal medulla, carotid body, skin, pituitary gland, thyroid, lung, pancreas, and gastrointestinal mucosa. It also reacts with a wide spectrum of neuroendocrine neoplasms of neural type including neuroblastomas, ganglioneuroblastomas, ganglioneuromas, pheochromocytomas, chromaffin, and non-chromaffin paragangliomas.

Especificaciones

Antígeno VAMP1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica VAMP1
N.º de referencia del gen P23763, Q62442, Q63666
Alias de gen SYB1, Synaptobrevin 1, VAMP 1, VAMP1
Símbolos de los genes VAMP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VAMP1 Fusion Protein Ag3787
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22317, 25624, 6843
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.