Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de manguera dentada a abrazadera sanitaria Value Plastics
Descripción
- Estos adaptadores son perfectos para la transición desde conexiones de pinza sanitaria a una manguera para tubos flexibles.
- Cuentan con una superficie de flujo redondeada limitada a 15 micras de Ra para garantizar un flujo suave, sin interrupciones ni acumulación de partículas.
- No tiene bordes afilados en la trayectoria de flujo y es muy fácil de limpiar.
- No se requiere documentación BSE.
- El material cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Disponible con manguera dentada de 9,52 mm (3/8 pulgadas) o 12,7 mm (1/2 pulgadas) y con conexiones para abrazadera sanitaria estándar de tamaño mini 19,05 mm (3/4 pulgadas) o tamaño estándar (38,1 mm o 1-1/2pulgadas).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de manguera dentada a abrazadera sanitaria De 6,35 a 38,1 mm de DI (de 1/4 a 1-1/2), ADCF-PP |
| Descripción | Sanitario × púa |
| Método de esterilización | Óxido de etileno (EtO) o gamma |
| Material | Polipropileno |