missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Valsartan, MedChemExpress

Código de producto. 16423507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16423507 50 mg 50 miligramos
16477478 10 mg 10 miligramos
16437446 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16423507

Marca: Medchem Express HY18204

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.

Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Valsartan
Forma física Solid
CAS 137862-53-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CGP 48933
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.61 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)[C@@H](C(O)=O)N(C(CCCC)=O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=NNN=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 435.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.