Learn More
Valproic acid sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16472936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
16472936 25 g 25 g
16421069 1 g 1 g
16406767 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 16472936
Marca: Medchem Express HY10585A
MedChemExpress Valproic acid (Sodium Valproate) sodium is an orally active HDAC inhibitor, with IC50 in the range of 0.5 and 2 mM, also inhibits HDAC1 (IC50, 400 μM), and induces proteasomal degradation of HDAC2.
Valproic acid sodium activates Notch1 signaling and inhibits proliferation in small cell lung cancer (SCLC) cells. Valproic acid sodium is used in the treatment of epilepsy, bipolar disorder, metabolic disease, HIV infection and prevention of migraine headaches.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valproic acid sodium
Forma física Solid
CAS 1069-66-5
Color Blanco
Cantidad 25 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NaO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Sodium Valproate sodium
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (1504.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C(CCC)CCC
Peso molecular (g/mol) 166.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.19
Porcentaje de pureza 98.0%