Learn More
Valproic Acid-d6 Beta-D-Glucuronide, TRC
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Valproic Acid-d6 beta-D-Glucuronide |
| Fórmula molecular | C14H18D6O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Propylpentanoate-d6) β-D-Glucopyranuronic Acid, 1-O-(Valproyl-d6)-β-D-glucopyranuronic Acid, Dipropylacetate-d6 Glucuronide, VPA-G-d6, Valproate-d6 Glucuronide, Valproic Acid-d6 Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O8/c1-3-5-7(6-4-2)13(20)22-14-10(17)8(15)9(16)11(21-14)12(18)19/h7-11,14-17H,3-6H2,1-2H3,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,14-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC(C(CCC([2H])([2H])[2H])CCC([2H])([2H])[2H])=O)[C@@H]1O)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 326.37 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion