Learn More
Ohaus™ Báscula compacta Valor™ 7000
Código de producto. p-7158836 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
3 kg
6 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
13405129 3 kg cada uno
13415129 6 kg cada uno
2 options
Código de producto. 13405129
Marca: Ohaus™ 30031823
Báscula de alimentos compacta, fiable y duradera que aumentará la productividad de pesaje y dosificación de los alimentos.
  • Los sensores sin contacto delanteros y traseros minimizan la contaminación de la báscula.
  • Las pantallas retroiluminadas dobles permiten a dos operadores realizar un pesaje rápido y sencillo.
  • La estabilización rápida proporciona un rendimiento inigualable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 210 horas con batería recargable
Tipo de conexión Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio)
Estructura Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, sensor sin contacto, mango de transporte, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero
Capacidad 3 kg
Tipo de pantalla LCD doble con retroiluminación LED blanca + 3 LED
Legibilidad 0,100000 g
Incluye RS232, alimentación de CA, batería recargable, cubierta en uso
Linealidad 0,200000 g
Material Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable
Modelo V71P3T
Repetibilidad 0,200000 g
Dimensiones (L x An) 311,00 x 327,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 311,00 x 327,00 x 117,000 mm
Longitud (imperial) 12,20 in
Longitud (métrico) 311,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 225 mm
Anchura (imperial) 12,90 in
Anchura (métrico) 327,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 300 mm
Altura (imperial) 4,60 in
Altura (métrico) 117,000 mm
Fondo (imperial) 12,20 in
Fondo (métrico) 311,00 mm