Descripción
- Diseño resistente al agua
- Combinación de operaciones sin contacto, velocidad y durabilidad
- Disponibles en diseños de carcasa de acero inoxidable y de plástico
- Pantalla LED brillante en parte delantera y trasera
- Las pantallas dobles permiten un pesaje rápido y sencillo en la venta al por menor
- Teclados a prueba de perforaciones
- Los sensores de infrarrojos sin contacto combinados con un tiempo de estabilización de medio segundo aumentan la productividad de las operaciones de pesaje
- Resolución externa máxima de 1:6000/1:7500
- Modos de pesaje adicionales de control de peso y de pesaje porcentual
- El diseño de paso de flujo IP68 garantiza que la báscula está protegida frente a daños por líquidos
- Patas grandes completamente de caucho ubicadas en las esquinas extremas de la báscula para garantizar un cuerpo ancho y resistencia a la superficie que minimiza el riesgo de que la báscula se deslice o caiga por superficies lisas
- Mediciones precisas con homologación OIML / tipo CE para cumplir o superar los requisitos de precisión de clase III de acuerdo con las Directivas CE y EN45501
- Adaptador de alimentación universal de 100-240 V CA
- Dimensiones: Modelo V41PW: 280 de Pr x 256 de An x 121 mm de Al; Modelo V41XW: 288 de Pr x 256 de An x 124 mm de Al
Otros equipos y características estándar: Patas ajustables, burbuja de nivel con iluminación, indicaciones de navegación de configuración de menús y modos en las teclas, asa para facilitar el transporte, plato de acero inoxidable y revestimiento resistente a productos químicos, nuevas teclas mecánicas, una cubierta con resorte para proteger el conector de alimentación de la báscula.
Modos de aplicaciones:
- Pesaje: determine el peso de artículos en una o más unidades de pesaje: g, kg. Utilice la legibilidad de 0,2 g a 5 g para pesar aditivos, especias y levadura
- Pesaje porcentual: incluye pesaje de % para formulación de recetas y porcentaje de panadería&
- Control de peso: utilice el LED brillante de color rojo/amarillo/verde para llenar con facilidad recipientes y paquetes por peso para ordenación, clasificación y fraccionamiento&
- Acumulación: mantenga un total acumulado de todos los artículos por peso para registrar resultados de procesamiento de producciones largas
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas |
| Batería, tipo | Plomo y ácido recargable |
| Estructura | Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS |
| Capacidad | 1,5 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla dual de LED roja |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 190 x 242 mm |
| Legibilidad | 0,0002 kg |
| Modelo | V41XWE1501T |
| Clase de protección | IP68 |
| Tipos de sensores | IR |
| Mostrar más |