Descripción
- El resistente teclado de policarbonato ofrece protección contra cuchillos y otros instrumentos afilados utilizados en aplicaciones de preparación, procesamiento y fraccionamiento de alimentos.
- Su diseño de paso de flujo IP68 único garantiza que el Valor 2000 con certificación NSF drenará la humedad de la báscula cuando se utilice en condiciones húmedas.
- El tiempo de estabilización es inferior a medio segundo.
- Las pantallas LED delanteras y traseras de gran tamaño permiten una visualización sencilla para que dos operadores puedan compartir una báscula.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 50 horas con batería recargable |
| Estructura | Carcasa de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), carcasa y plataforma de acero inoxidable (XW), indicador de nivel en parte delantera |
| Capacidad | 15,00 kg |
| Tipo de pantalla | LED dual |
| Legibilidad | 2,000000 g |
| Linealidad | 2,000000 g |
| Modelo | V22XWE15T |
| Clase de protección | IPX8 |
| Repetibilidad | 2,000000 g |
| Tiempo de estabilización | 0,500 s |
| Mostrar más |