Learn More
Thermo Scientific™ Herramientas de validación de espectrofotómetros UV-Visible
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de filtro de cualificación
Kit de verificación de rendimiento
Validador 2 para INSIGHT – A4
Validador GENESYS
Validator Lite
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Obtenga toda la documentación y los materiales de referencia necesarios para facilitar los procedimientos de cualificación de la instalación y el funcionamiento (IQ/OQ) con las herramientas de validación de los espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™. Las normas certificadas para verificar el rendimiento del instrumento según las especificaciones de fábrica están disponibles por separado.
Las soluciones de validación de espectrofotómetros UV-Visible ofrecen:
Soluciones disponibles para los instrumentos GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 Y NanoDrop 8000
- Información sobre el proceso de validación
- Documentación para la cualificación de la instalación (IQ) verificada por el fabricante para garantizar el correcto rendimiento del sistema
- Información sobre las pruebas específicas de rendimiento del instrumento recomendadas por la farmacopea, según corresponda
- Instalación y certificación del instrumento
Soluciones disponibles para los instrumentos GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 Y NanoDrop 8000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Validador 2 para INSIGHT – A4 |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Evolution serie 200 y Evolution 350 |