Learn More
Valeraldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11459337 250 g 250 g
11449337 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11459337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21389.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
It finds it application in flavorings, resin chemistry, and rubber accelerators. Valeraldehyde is used as a gaseous standard in the study of the sorptive loss pattern for volatile compounds. Valeraldehyde is used as an intermediate in industrial settings in the production of valeric acid and amyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en saborizantes, química de resina y aceleradores de caucho. El valeraldehído se utiliza como estándar gaseoso en el estudio del patrón de pérdida sorptiva para compuestos volátiles. El valeraldehído se utiliza como intermediario en entornos industriales en la producción de ácido valérico y alcohol amílico.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 13,5 g/l. Soluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-62-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00007026
Clave InChI HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
Nombre IUPAC Pentanal
SMILES CCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeraldehyde
Punto de fusión -92°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 102°C to 103°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Olor Like Aldehyde
Fórmula lineal CH3(CH2)3CHO
Índice de refracción 1.395
Cantidad 250 g
Número UN UN2058
Beilstein 1616304
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9902
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C,13.5g/L. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.