Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Valentino S3
Descripción
- Industrias:
- Industria química
- Gobierno y servicios
- Petróleo y gas
- Zapato de seguridad
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria química, gobierno y servicios, petróleo y gas |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 48 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Ajuste | Extraanchos |
| Estilo de tobillo | Alto |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |