Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Valentino (Frontier 164)
Código de producto. 15958281
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15958281 45 1 par
15998271 39 1 par
15908281 40 1 par
15918281 41 1 par
15928281 42 1 par
15938281 43 1 par
15948281 44 1 par
15968281 46 1 par
15978281 47 1 par
15988281 48 1 par
10 options
Código de producto. 15958281
Marca: Emma Safety Footwear MM16409045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cuero de grano entero de estilo 2brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela de TPU
  • Cuero de grano entero
  • Certificado ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Valentino (Frontier 164)
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero, Nobuck
Tamaño 45
Material del dedo del pie Acero