Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Valentino (Frontier 164)
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela de TPU
- Cuero de grano entero
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Valentino (Frontier 164) |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
| Material | Cuero, Nobuck |
| Tamaño | 40 |
| Material del dedo del pie | Acero |