Learn More
Thermo Scientific™ Tuercas y empalmes de acero inoxidable de alta presión
Código de producto. 10423305 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Empalme de acero inoxidable para tubos de 1,5875 mm (0,0625 pulg.)
Tuerca de dos piezas Fingerlok 10-32 con empalme PEEK; acero inoxidable de 1/16 in
Tuerca hexagonal macho Valco 10-32; acero inoxidable;
Tuerca macho de acero inoxidable 316 para tubos de 1,59 mm (1/16 in)
Cantidad:
1 unidad
10/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
10423305 Tuerca hexagonal macho Valco 10-32; acero inoxidable; 10/paq. paquete de 10
10639865 Tuerca de dos piezas Fingerlok 10-32 con empalme PEEK; acero inoxidable de 1/16 in 1 unidad cada uno
10446934 Tuerca macho de acero inoxidable 316 para tubos de 1,59 mm (1/16 in) 10/paq. paquete de 10
10170983 Empalme de acero inoxidable para tubos de 1,5875 mm (0,0625 pulg.) 10/paq. paquete de 10
4 options
Código de producto. 10423305
Marca: Thermo Scientific™ U320X
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga el rendimiento de su inyector Thermo Scientific™ Valco™ para HPLC con estos orificios de jeringa, empalmes y tuercas.
Mantenga el rendimiento de su inyector Thermo Scientific™ Valco™ para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) con estos accesorios para inyectores de HPLC Valco, que incluyen orificios de jeringa, empalmes y tuercas.
  • Diseñado para configuraciones de 10-32 puertos
  • Sin rebaba ni contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tuerca hexagonal macho Valco
Descripción Tuerca hexagonal macho Valco 10-32; acero inoxidable;
Para utilizar con (equipo) Inyectores de HPLC con configuración de orificios 10-32
Material Acero inoxidable
Cantidad 10/paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.