Learn More
Thermo Scientific™ Tuercas y empalmes de acero inoxidable de alta presión
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mantenga el rendimiento de su inyector Thermo Scientific™ Valco™ para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) con estos accesorios para inyectores de HPLC Valco, que incluyen orificios de jeringa, empalmes y tuercas.
- Diseñado para configuraciones de 10-32 puertos
- Sin rebaba ni contaminantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme universal |
| Descripción | Empalme de acero inoxidable para tubos de 1,5875 mm (0,0625 pulg.) |
| Tamaño (imperial) | 0,625 in |
| Para utilizar con (equipo) | Inyectores de HPLC |
| Material | Stainless Steel |
| Cantidad | 10/paq. |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.