Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios Valco™
Código de producto. 11583990
Change view
Click to view available options
Tipo:
Jeringa
Tuerca larga
Tuercas estándar
Descripción:
Aguja de jeringa Valco calibre 22 de 5 cm (2 in)
Jeringa Valco con aguja de calibre 22; conectores de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Tuerca larga Valco de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Valco de 1/16 pulg. Tuercas estándar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tipo Descripción unitSize
11583990 Jeringa Aguja de jeringa Valco calibre 22 de 5 cm (2 in) cada uno
11523980 Tuerca larga Tuerca larga Valco de 1,52 mm (1/16 pulgadas) paquete de 10
11573990 Jeringa Jeringa Valco con aguja de calibre 22; conectores de 1,52 mm (1/16 pulgadas) 1 PCS
11504000 Tuercas estándar Valco de 1/16 pulg. Tuercas estándar paquete de 10
4 options
Código de producto. 11583990
Marca: Thermo Scientific™ VISF2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga el rendimiento de su inyector Thermo Scientific Valco™ para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) con estos accesorios para inyectores de HPLC Valco, que incluyen puertos de jeringa, empalmes y tuercas.
Mantenga el rendimiento de su inyector Thermo Scientific Valco™ para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) con estos accesorios para inyectores de HPLC Valco, que incluyen puertos de jeringa, empalmes y tuercas.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Aguja de jeringa Valco calibre 22 de 5 cm (2 in)
Tipo Jeringa
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.