missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Valbenazine, MedChemExpress
Descripción
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valbenazine |
| CAS | 1025504-45-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H38N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NBI-98854 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 418.57 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?