missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Valacyclovir hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16413357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16413357 50 mg 50 miligramos
16437338 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16413357

Marca: Medchem Express HY17425A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .

Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Valacyclovir hydrochloride
Forma física Solid
CAS 124832-27-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H21ClN6O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Valaciclovir hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (277.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 43.33 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C(C)C)C(OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 360.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.8
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.