missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hidrato de clorhidrato de Valaciclovir, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7112907 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15733467 5 g 5 g
15743467 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15733467

Marca: Thermo Scientific Acros 462260050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 124832-27-5
Fórmula molecular C13H21ClN6O4

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hidrato de clorhidrato de valaciclovir
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,8
Número MDL MFCD01861507
Clave InChI ZCDDBUOENGJMLV-VGVXOIKUNA-N
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 360.80

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.