missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vadimezan, MedChemExpress

Código de producto. 16477037
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477037 5 mg 5 miligramos
16484318 10 mg 10 miligramos
16440647 50 mg 50 miligramos
16445236 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477037

Marca: Medchem Express HY10964

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vadimezan (DMXAA; ASA-404), the tumor vascular disrupting agent (tumor-VDA), is a murine agonist of the stimulator of interferon genes (STING) and also a potent inducer of type I IFNs and other cytokines. Vadimezan has anti-influenza virus H1N1-PR8 activities.

Vadimezan (DMXAA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vadimezan
CAS 117570-53-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo DMXAA ASA-404
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 6.67 mg/mL (23.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(C2=O)=C1OC3=C2C=CC(C)=C3C
Peso molecular (g/mol) 282.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.29
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.