Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
Código de producto. 16464566
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464566 100 mg 100 miligramos
16483318 10 mg 10 miligramos
16449856 50 mg 50 miligramos
16406047 5 mg 5 miligramos
16400056 2 mg 2 miligramos
5 options
Código de producto. 16464566
Marca: Medchem Express HY101277
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Specifications
Nombre del producto químico o material Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11ClN2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo PG-1016548 AKB-6548
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 306.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.7
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation