Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de GSR Versilon™
Código de producto. 10097700
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,47 in, 12 mm
0,55 in, 14 mm
0,59 in, 15 mm
0,63 in, 16 mm
0,79 in, 20 mm
1,38 in, 35 mm
1.77 in., 45 mm
Grosor (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
10 mm
12,5 mm
20 mm
Longitud global (métrico):
10 m
25 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 M
25 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
10097700 8 mm 0,24 in, 6 mm 20 mm 25 m 25 metros
11749845 20 mm 1.77 in., 45 mm 12,5 mm 10 m 10 metros
11372014 3 mm 0,2 in, 5 mm 1 mm 25 m 25 metros
11797273 10 mm 0,55 in, 14 mm 2 mm 25 m 25 metros
11737293 15 mm 1,38 in, 35 mm 10 mm 10 m 10 metros
11302094 10 mm 0,79 in, 20 mm 5 mm 25 m 25 metros
10650613 6 mm 0,63 in, 16 mm 5 mm 25 m 25 metros
11362084 6 mm 0,47 in, 12 mm 3 mm 25 m 25 M
10130282 5 mm 0,59 in, 15 mm 5 mm 25 m 25 metros
9 options
Código de producto. 10097700
Marca: Saint Gobain Life Sciences 710114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Esterilizable en autoclave
  • Buena resistencia química a ácidos y bases
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
Aplicaciones:
  • Manipulación de líquidos en la industria de alimentos y bebidas
  • Aplicación de vacío parcial
  • Aplicación de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA Compliant, Food WCR
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0.31 in.
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 0,24 in, 6 mm
Longitud global (imperial) 82 ft.
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (imperial) 0.79 in.
Grosor (métrico) 20 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Propiedades de resistencia Chemical, Abrasion
Color Rojo
Dureza 45 (Shore A)
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (English) 158°F
Max. Operating Temperature (Metric) De – 34 a 82 °C
Tipo de producto Tubing