Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, rectas
Click to view available options
Calibre de tapón:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con vías laterales rectas y tapón de vidrio hueco
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
- Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |