Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, paralelas
Código de producto. 10570122
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10570122
Marca: Lenz Laborglasintrumente 02942910
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12545 y además de la norma estándar DIN
  • Con vías laterales paralelas y tapón de vidrio hueco
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Specifications
Calibre de tapón 10 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.