Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, paralelas
Código de producto. 10560122
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10560122
Marca: Lenz Laborglasintrumente 02942106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12545 y además de la norma estándar DIN
  • Con vías laterales paralelas y tapón de vidrio hueco
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Calibre de tapón 6 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3