Learn More
Gardner Denver Welch™ Regulador de vacío con indicador con selector para bombas MP/MPC
Tienda Welch Ilmvac ProductosDescripción
- Para uso con bombas MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Bombas MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z |
| Incluye | Medidor de cuadrante |
| Tipo | Regulador de vacío con indicador con selector |