Descripción
- ATEX conformity: maximum permissible pressure at inlet and 1.1 suction chamber (pumped gases): II 2G Ex h IIC T3 Gb X
- Exterior with inert gas flushing: II 2G Ex h IIB. T4 Gb X
- Exterior without inert gas flushing: II 3G Ex h IIB T4 Gc X
- Motor: II 2G Ex db IIB T4 Gb.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 12 mbar Without Gas Ballast |
| Velocidad motor | 1.9 m³/hr. |
| Material | Stainless Steel |
| Nivel de ruido | 50 dbA |
| Peso (métrico) | 13.6 kg |
| Caudal | 1,9 m³/h |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | ATEX Chemical Membrane Pump |
| Clasificación de carcasa | IP52 |
| Presión máxima | 1.1 bar |
| Show More |