Learn More
Welch Ilmvac™ Vacuum pump P 6 E
Marca:  Welch Ilmvac™ 321003
Código de producto. 12945134
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
rotary vane 230V 50/60Hz 405mm x 150mm x 215mm (w x d x h) pumping speed 97/110L/min ultimate vacuum 1 x 10-1 mbar Welch-Ilmvac