Learn More
Welch Ilmvac™ Aceite para bomba de vacio
Código de producto. p-8012726 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10420853 20 L 20 litros
1 options
Código de producto. 10420853
Marca: Welch Ilmvac™ 800124
Bomba de paletas giratorias de una y dos etapas. El aceite para bombas de vacío Fisherbrand™ está diseñado para su uso con la gama de bombas de paletas giratorias de Fisherbrand de dos etapas y con la mayoría del resto de bombas de paletas giratorias de una y dos etapas.
  • Aceite mineral genérico
  • Para su uso en la mayor parte de bombas de paletas giratorias de una y dos etapas.
  • Bidón de 20 l
  • Densidad: 0.888g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Aceite para bomba de vacío
Presión 10 - 5 mbar
Viscosidad Viscosidad de 118 cSt a 40 °C
Volumen (métrico) 20 L