Learn More
Welch Ilmvac™ Bomba de vacío Mpc 110E de diafragma resistente a productos químicos
Tienda Welch Ilmvac ProductosDescripción
Bomba de vacío, diafragma MPC 110E resistente a productos químicos, 90-260 V 50/60 Hz 235 mm x 140 mm x 277 mm velocidad de flujo de 20 l/min, < 50 mbar de vacío final
90-260 V, 50/60 Hz, 235 mm x 140 mm x 277 mm, caudal de 20 l/min, < 50 mbar de vacío máximo
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 50 mbar |
| Caudal | 20 l/min |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío |