Descripción
- Servicio estándar
- Sin aceite
- Cabezal de bomba de aluminio
- Diafragma de PTFE para un uso prolongado
- Las válvulas PEEK proporcionan una excelente resistencia química y un desgaste prolongado
- Conectores PA con tubos de PTFE
- Silenciador de escape
- 1 cabeza, una etapa
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 27,7 pulgadas de mercurio |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Modelo | MP 301 E |
| Vataje | 180 W |
| Peso (métrico) | 8,9 kg |
| Línea de productos | MP |
| Tipo de bomba | Vacío de diafragma, servicio estándar |
| Desplazamiento de aire | 2,3 m3 |
| Presión máxima | 75 mbar |
| Tensión | 230 V |