Learn More
Edwards Vacuum™ Paquete de bomba de vacío de paletas giratorias ELAB 2
Código de producto. 12945224
Change view
Click to view available options
Presión máxima:
1bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión máxima unitSize
12945224 1bar cada uno
1 options
Código de producto. 12945224 Proveedor Edwards Vacuum™ N.º de proveedor A65207903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de vacío rotativa de paletas E-LAB 2 se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones dentro del laboratorio, su robusto diseño ofrece un excelente vacío final con buenas velocidades de bombeo, así como una capacidad superior de manejo de vapores y un funcionamiento silencioso. Con filtro de vapor de salida, kit de retorno de aceite y colector de entrada.
  • Paquete completo, incluye filtro de vapor de salida, kit de retorno de aceite, colector de entrada
  • Diseñado para aplicaciones de química húmeda y preparación de muestras
  • La bomba E-Lab 2 permite un funcionamiento continuo, incluso en presencia de agua y disolventes
  • Velocidad de bombeo de alto rendimiento y vacío final, superior a las bombas de diafragma
  • Buen manejo del vapor de agua
  • Funcionamiento silencioso: 50 dB(A)
  • La válvula de entrada integral de acción rápida mantiene el sistema bajo vacío en caso de corte de energía
  • El filtro de neblina de alta eficiencia presenta olor aceitoso; cumple con las normas de salud y seguridad.
  • El kit de retorno continuo de aceite evita los cambios frecuentes de aceite y tiene un lastre de gas integral
  • Diseño de cartucho interno de fácil mantenimiento
Especificaciones
Incluye filtro de vapor de salida, kit de retorno de aceite, colector de entrada
Velocidad motor 3.3 m3h1 to 3.9 m3h1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 158 x 430 x 221 mm
Descripción Bomba de vacío rotativa de paletas
Modelo E-Lab 2
Nivel de ruido 50 dB(A)
Peso (imperial) 48.5 lb.
Peso (métrico) 22 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Capacidad de aceite Mín. 0.42 L, máx. 0.70 L
Aplicaciones Preparación de muestras
Tipo de aceite Edwards Ultragrade 19
Presión máxima 1bar
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios, concentradores centrífugos, hornos de vacío, aparatos de destilación/extracción, campanas extractoras/cajas de guantes, filtración al vacío
Tensión 220/240 V