Learn More
SI Analytics™ Bomba de vacío
Código de producto. 10070012 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10070012
Marca: SI Analytics™ 1057901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de vacío SI Analytics para el sistema de lavado y residuos AVS 370.
  • Bomba de vacío para el sistema de lavado y residuos AVS 370
  • versión: 230V, 50Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V