Learn More
Welch™ Bomba de vacío
Código de producto. 11817363 Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Caudal:
12 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11817363
Marca: Welch™ 412121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bomba de membrana para gases corrosivos
• Caudal nominal de 8 a 137L/min
• Vacío hasta 1 mbar
• Alimentación 230V - 50Hz
• Bomba PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad motor 12 l/min
Caudal 12 l/min
Tipo de bomba Bomba de vacío
Presión máxima 60 mbar