Descripción
Consiga temperaturas máximas de 220 °C con los hornos de vacío Thermo Scientific™, al mismo tiempo que se beneficia de dos configuraciones de control y opciones de pantalla.Estas estufas ofrecen válvulas de aguja de purga y vacío independientes.El sistema de calentamiento de muro radiante optimiza la uniformidad y conserva el espacio de la cámara para las aplicaciones de secado, curado, inclusión mediante vacío y chapado.
- 3in (3 pulg) para prevenir la pérdida de calor.
- Junta de puerta de silicona y puerta con cierre de presión positiva para mantener el cierre en todos los niveles de vacío.
- Pantalla de seguridad de policarbonato para proteger el vidrio de la puerta.
- El nivel de vacío se muestra en indicadores de 0 a 762 mmHg Hg
- Los conductos de vacío y aire son tubos de acero inoxidable resistentes a la corrosión para una limpieza óptima de la cámara y un rendimiento a largo plazo.
- Con dos estantes de aluminio apilables y extraíbles.
- Cámara interior de acero inoxidable tipo 304 de fácil limpieza.
- Exterior de acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo para mayor durabilidad.
- Válvula de tres vías montada en la parte frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en la parte frontal de la unidad
Modelos 3606:
- Control de temperatura del termostato hidráulico ±1,5 °C con una uniformidad de ±5 °C a 100 °C, 635 mmHg
- Protección contra excesos de temperatura integrada
- Conexiones de vacío de ventilación y evacuación independientes montadas en la parte superior.
Modelos 3608:
- Control de temperatura del termostato hidráulico ±1,5 °C con una uniformidad de ±5 °C a 100 °C, 635 mmHg
- Protección contra excesos de temperatura integrada
- Válvula de tres vías montada en la parte frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en la parte frontal de la unidad
Modelos 3618P
- Control de temperatura PID basado en microprocesador programable.
- Regula a ±0,2 °C con uniformidad de ±2,4 °C hasta 100 °C, 635 mmHg
- Funciona con un único ajuste o utiliza un programa de 24 pasos de rampas y ciclos de permanencia.
- Los accesorios de compresión de 0,635 cm (0,25 pulg) del lado izquierdo requieren tubos de acero inoxidable o cobre con un D.E. de 0,635 cm (0,25 pulg).
- Válvula de tres vías montada en la parte frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en la parte frontal de la unidad
Información para pedidos:
Modelos digitales disponibles en Torr y micrómetros por separado (debe instalarse en fábrica).
Requiere:
Las conexiones de vacío requieren tubos con un D.I. de 0,635 cm (0,25 pulg).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,7 pies cúb. |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Descripción | 19,8 l; 240 V, 600 W, 2,5 A; pantalla de marcación |
| Capacidad (métrico) | 19,8 L |
| Temperatura (métrico) | Ambiente de +10° a 220 °C |
| Tipo | OTP |
| Pantalla | Termómetro bimetálico con incrementos de 5 °C |
| Material | Acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo |
| N.º de estantes | 2 |
| Material del estante | Aluminio |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.