Learn More
Cytiva Equipo de filtración al vacío
Descripción
- The system can be used up to 200°C, is autoclavable and can be sterilized by dry heat up to 180°C.
- Applications include: microbiology (e.g Escherichia coli detection), biochemistry, hydrobiology, food and beverage (e.g cold sludge in beer; ice cream), pharmaceuticals, cosmetics, water wastewater, residue analysis, precipitate analysis, contamination tests.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Microbiology |
| N.° por paquete | Paquete de 1 |
| Temperatura máx. (imperial) | 200°C |
| Temperatura máx. (métrico) | 392°F |
| Tipo | Equipo de filtración al vacío |
| Volumen (métrico) | 500 mL |