Descripción
- Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
| Capacidad (métrico) | 4.5 L |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambient to -105°C |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | Vacío máximo |
| tipo de tapón | North America |
| Tensión | 220/240 V |