Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
Código de producto. 18814171 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Control de vacío avanzado
Vacío máximo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
18814171 Control de vacío avanzado cada uno
30130643 Vacío máximo cada uno
2 options
Código de producto. 18814171
Marca: BUCHI 11080162
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.
  • Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Especificaciones
Tipo Benchtop Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 4.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) Ambient to -105°C
Material Acero inoxidable
Modelo Control de vacío avanzado
tipo de tapón North America
Tensión 220/240 V