Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 9 de paquete de control de bomba de vacío con MRV 100, DN 16 KF
Tienda Welch Ilmvac ProductosDescripción
El paquete de control de vacío está formado por:
- Controlador de vacío MRV100
- Sensor de vacío PIZA111cr-GOLD
- Pieza en T de medición KF16
- válvula de solenoide de 2 vías
- Abrazaderas, anillos de centrado y adaptadores
- Conexiones eléctricas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | DN 16 KF |
| Línea de productos | Kit de control de vacío |
| Para utilizar con | Bombas de paletas giratorias con bridas KF16 |