Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Vacuum Bottle for E-Vac Aspiration System
Descripción
Ideal para su uso con líquidos críticos o peligrosos. Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos. Soporta 700 mmHg.
M.Vac Jr., polypropylene, bottle, Lid
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2 l |
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
| Color | Natural |
| Descripción | Frasco y tapa de polipropileno de 2 l M-Vac Jr. con racores de tubos dentados (tubos de 1800 mm incluidos), 1 por unidad |
| Incluye | Racores de tubos dentados y tubos de 1800 mm |
| Material | Polipropileno |
| Tapones de repuesto | EV611 o EV612 |
| Cantidad | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |