Descripción
Operating on water pressure above 11psi, Vacuum Aspirator Pump has quick-disconnect hoses and maximum flow of 6L/min.
- La bomba del aspirador de polietileno de alta densidad funciona con una presión de agua superior a 7584 N/m2
- La válvula de retención integral resiste los vapores y filtrados corrosivos
- El conector de manguera de desconexión rápida admite tubos de 6,4 a 9,5 m de DI
- La conexión del grifo de rosca macho es de 9,5 mm de DI El vacío máximo alcanzable es de 69,6 cm Hg con un flujo de 6 l/min.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 9,5 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | 6,4 a 9,5 mm D.I. |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Cilíndrico |